Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbamate de méthyle 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Carbamic acid methyl ester

269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 126 EUR InStock
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
Carbamate de méthyle 99%
Carbamate de méthyle


Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75,07 g/mol
Point d'ébullition: 176…177 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007964
Numéro CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité