Hexafluoroacétone 1,5-hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
269970250
ACRO269970250EA 160 EUR InStock
ACRO269970250
Hexafluoroacétone 1,5-hydraté 98%
Hexafluoroacétone 1,5-hydraté
Formule: C₃F₆O·1.5H₂O
MW: 193,05 g/mol
Point de fusion: 18…21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149063
Numéro CAS: 13098-39-0
EINECS: 211-676-3
ONU: 2552
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité