Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol

270030050 270030250
ACRO270030050EA 64.7 EUR InStock
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol


Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (10 mmHg)
Densité: 1.078 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040914
Numéro CAS: 1504-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité