di-Sodium oxalate 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
270540010
ACRO270540010EA 195 EUR InStock
ACRO270540010
di-Sodium oxalate 99.5% pour analyses
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Point de fusion: 250…270 °C (dec.)
Densité: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.05 % (105°C)
pH 7 to 8.5 (2.5 % at 20°C)
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité