Acide nitrique fumant 90+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
270620010
ACRO270620010EA 277 EUR InStock
ACRO270620010
Acide nitrique fumant 90+% ACS
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 84 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.511 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2032
ADR: 8,I
ATTEINDRE: 01-2119487297-23
Merck Index: 13,06610
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Dilution test Passes test
Chloride (Cl) ≤0.7 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.3 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Dissolved oxides ≤0.1 % (as N2O3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité