β-D-Glucopyrannoside de méthyle hémihydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
270920250
ACRO270920250EA 314 EUR InStock
ACRO270920250
β-D-Glucopyrannoside de méthyle hémihydraté 99%
β-D-Glucopyrannoside de méthyle hémihydraté
Formule: C₇H₁₄O₆·0.5H₂O
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149442
Numéro CAS: 7000-27-3
EINECS: 211-909-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.4 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=4, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité