1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2:5,6-Di-o-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
270960100
ACRO270960100EA 291 EUR InStock
ACRO270960100
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
CAS No.: 2595-05-3
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,28 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135634
Numéro CAS: 2595-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +33.0° to +39.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité