Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

271160050
ACRO271160050EA 35.4 EUR InStock
ACRO271160050
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène 98%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène


Formule: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1.802 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000306
Numéro CAS: 327-52-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité