Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xanthène-9-ol 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol

271520050 271520250
ACRO271520050EA 67.4 EUR InStock
ACRO271520050 ACRO271520250
Xanthène-9-ol 97+%
Xanthène-9-ol


Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005057
Numéro CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité