2,3,5-Collidine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine
275470250
ACRO275470250EA 160 EUR InStock
ACRO275470250
2,3,5-Collidine 99+%
2,3,5-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00126840
Numéro CAS: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité