9-Méthylacridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
276490010
ACRO276490010EA 187 EUR InStock
ACRO276490010
9-Méthylacridine 97%
9-Méthylacridine
Formule: C₁₄H₁₁N
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143523
Numéro CAS: 611-64-3
EINECS: 210-272-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité