1-Methyl-2-formylbenzimidazole 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
276520010
ACRO276520010EA 99.8 EUR InStock
ACRO276520010
1-Methyl-2-formylbenzimidazole 99+%
1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formule: C₉H₈N₂O
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142655
Numéro CAS: 3012-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité