Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide perfluoroheptanoïque 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tridecafluoroenanthic acid, Tridecafluoroheptylic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroenanthic acid

277270100
ACRO277270100EA 92.3 EUR InStock
ACRO277270100
Acide perfluoroheptanoïque 96%
Acide perfluoroheptanoïque


Formule: C₇HF₁₃O₂
MW: 364,06 g/mol
Point de fusion: 30 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00039604
Numéro CAS: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité