7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
277822500
ACRO277822500EA 52.3 EUR InStock
ACRO277822500
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 98%
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Yellow Powder and/or flakes
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,203 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143517
Numéro CAS: 4602-73-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité