Acide trans-2-penténoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
279370250
ACRO279370250EA 68.3 EUR InStock
ACRO279370250
Acide trans-2-penténoïque 97%
Acide trans-2-penténoïque
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 106 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 102 °C
Numéro MDL: MFCD00002704
Numéro CAS: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4505 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité