2-Aminobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
279660010
ACRO279660010EA 218 EUR InStock
ACRO279660010
2-Aminobenzaldéhyde 97%
2-Aminobenzaldehyde
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 37 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007709
Numéro CAS: 529-23-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité