Biphenylene 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
279742500
ACRO279742500EA 138 EUR InStock
ACRO279742500
Biphenylene 99+%
Biphenylene
Formule: C₁₂H₈
MW: 152,2 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…112 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001110
Numéro CAS: 259-79-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 112 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité