(+)-2-Methyl-L-serine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
290012500
ACRO290012500EA 215 EUR InStock
ACRO290012500
(+)-2-Methyl-L-serine 99%
(+)-2-Methyl-L-serine
Appearance: White Powder
Formule: C₄H₉NO₃
Point de fusion: 286…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145243
Numéro CAS: 16820-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +2.3° to +4.3° (25°C, 589 nm) (c=5, 6 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité