3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
290081000
ACRO290081000EA 189 EUR InStock
ACRO290081000
3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid 98%
3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 118758-48-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +82° to +86° (25°C, 589 nm) (c=0.75, 6 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité