Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene

290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 62.1 EUR InStock
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 238…239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143264
Numéro CAS: 105942-08-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité