Octafluoronaphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
291530010
ACRO291530010EA 55.6 EUR InStock
ACRO291530010
Octafluoronaphtalène 96%
Octafluoronaphtalène
Formule: C₁₀F₈
MW: 272,1 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…90 °C
Densité: 2,069 g/cm³ (-70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014307
Numéro CAS: 313-72-4
EINECS: 206-239-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité