Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disilatellurane, hexamethyl 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

291660050
ACRO291660050EA 551 EUR InStock
ACRO291660050
Disilatellurane, hexamethyl 98%
Disilatellurane, hexamethyl
Appearance: Clear orange-brown Liquid


Formule: C₆H₁₈Si₂Te
Point d'ébullition: 74 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 13.5 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143782
Numéro CAS: 4551-16-0
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité