1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
291750025
ACRO291750025EA 89.8 EUR InStock
ACRO291750025
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 96%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 35…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001545
Numéro CAS: 636-82-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité