2-Chlorobenzimidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
291960250 AC29196.1 AC29196.10 AC29196.50
ACRO291960250EA 155 EUR InStock
ACRO291960250 MAYBAC29196.1 MAYBAC29196.10 MAYBAC29196.50
2-Chlorobenzimidazole 97%
2-Chlorobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00051944
Numéro CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité