5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(perfluorophenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21h,23h-porphine
292151000
ACRO292151000EA 125 EUR InStock
ACRO292151000
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin 95%
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin
Appearance: Violet to purple Crystalline powder
Formule: C₄₄H₁₀F₂₀N₄
MW: 974,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010032
Numéro CAS: 25440-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité