2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
292320010
ACRO292320010EA 126 EUR InStock
ACRO292320010
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 97%
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₆H₆N₂O₅
Point de fusion: 257 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216919
Numéro CAS: 205692-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 16 to 19 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité