Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methylbenzo[d]oxazole 99.5+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylbenzoxazole

293110025
ACRO293110025EA 81.5 EUR InStock
ACRO293110025
6-Methylbenzo[d]oxazole 99.5+%
6-Methylbenzo[d]oxazole
CAS No.: 10531-80-3


Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216937
Numéro CAS: 10531-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥99.50 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité