2-Nitrophenyl selenocyanate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
293580010
ACRO293580010EA 59.1 EUR InStock
ACRO293580010
2-Nitrophenyl selenocyanate 98%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Appearance: Brown Crystalline powder
Formule: C₇H₄N₂O₂Se
MW: 227,092 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043146
Numéro CAS: 51694-22-5
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder or crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité