(R)-(-)-Quinuclidine-3-ol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
293730025
ACRO293730025EA 105 EUR InStock
ACRO293730025
(R)-(-)-Quinuclidine-3-ol 99+%
(R)-(-)-Quinuclidine-3-ol
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (27mbar)
Point de fusion: 217…224 °C
Numéro CAS: 25333-42-0
EINECS: 246-857-6
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -43° to -46° (20 °C, 589 nm) (c=3, 1 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité