Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichlorobenzaldéhyde 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

294560250
ACRO294560250EA 55.6 EUR InStock
ACRO294560250
3,4-Dichlorobenzaldéhyde 98%
3,4-Dichlorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003351
Numéro CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité