Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide, (+)-(2R,8aS)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine, (1S)-(+)-(10-Camphorsulphonyl)oxaziridine

294580010
ACRO294580010EA 82.5 EUR InStock
ACRO294580010
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide 98+%
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide


Formule: C₁₀H₁₅NO₃S
MW: 229,29 g/mol
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075319
Numéro CAS: 104322-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
NMR ≥98.0 %
Specific optical rotation +44° to +48° (20 °C, 589 nm) (C=2, Chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité