Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Amino-1-hexanol 94%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-1-hexanol

294600100 294600500
ACRO294600100EA 104 EUR InStock
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Amino-1-hexanol 94%
6-Amino-1-hexanol


Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…59 °C
Point d'éclair: 133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008241
Numéro CAS: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité