(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
294662500
ACRO294662500EA 151 EUR InStock
ACRO294662500
(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine 99%
(1R,2R)-(+)-N,N'-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine
Appearance: White Crystals
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216955
Numéro CAS: 118628-68-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, MeOH)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité