Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Deacetylbaccatin III 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

294770010
ACRO294770010EA 214 EUR InStock
ACRO294770010
10-Deacetylbaccatin III 99%
10-Deacetylbaccatin III


Formule: C₂₉H₃₆O₁₀
Point de fusion: 221…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132913
Numéro CAS: 32981-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -43° to -46° (25°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité