Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Quinoléinecarbaldéhyde 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde

294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 104 EUR InStock
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Quinoléinecarbaldéhyde 95%
4-Quinoléinecarbaldéhyde


Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 122 - 123 °C (4 -rr)
Point de fusion: 45…52 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006781
Numéro CAS: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité