Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dimethyl-4-pentenal 97% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

295040050
ACRO295040050EA 114 EUR InStock
ACRO295040050
2,2-Dimethyl-4-pentenal 97% stabilisé
2,2-Dimethyl-4-pentenal
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,172 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C
Densité: 0.825 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010699
Numéro CAS: 5497-67-6
ONU: 1989
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1% Hydroquinone

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité