Purine-2,6-diyldiamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
295270050
ACRO295270050EA 78.5 EUR InStock
ACRO295270050
Purine-2,6-diyldiamine 98%
Purine-2,6-diyldiamine
Formule: C₅H₆N₆
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: 302 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213668
Numéro CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité