Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chromosulphuric acid

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

295510010 295510025
ACRO295510010EA 71.9 EUR InStock
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
CAS No.: 65272-71-1


Formule: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Densité: 1.84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 65272-71-1
ONU: 2240
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité