Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
296020050
ACRO296020050EA 141 EUR InStock
ACRO296020050
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride 99%
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
Appearance: White Powder or needles
Formule: C₁₅H₂₂BKN₆
Point de fusion: 287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040342
Numéro CAS: 17567-17-8
ONU: 2813
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité