Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Octylthiophène 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

296140100
ACRO296140100EA 162 EUR InStock
ACRO296140100
3-Octylthiophène 97%
3-Octylthiophène


Formule: C₁₂H₂₀S
Point d'ébullition: 106…107 °C (3 mmHg)
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00085281
Numéro CAS: 65016-62-8
ONU: 3334
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité