Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrazole-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate
296520050
ACRO296520050EA 92.3 EUR InStock
ACRO296520050
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate 99%
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
MW: 212,21 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152167
Numéro CAS: 37687-24-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 58 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité