Glycinate de tert-butyle chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
297020025
ACRO297020025EA 96.1 EUR InStock
ACRO297020025
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate 99%
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
MW: 167,64 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058255
Numéro CAS: 27532-96-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité