Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

297440050
ACRO297440050EA 51 EUR InStock
ACRO297440050
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone


Formule: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190,95 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C (1013 hPa)
Densité: 1.83 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039237
Numéro CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité