cis-4-Heptenal 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
298220100
ACRO298220100EA 83.3 EUR InStock
ACRO298220100
cis-4-Heptenal 96%
cis-4-Heptenal
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 46 °C (13 mmHg)
Densité: 0.849 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014682
Numéro CAS: 6728-31-0
EINECS: 229-779-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.843 to 0.855
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité