Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Nonenal 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-2-Nonenal

298310250
ACRO298310250EA 131 EUR InStock
ACRO298310250
trans-2-Nonenal 95%
trans-2-Nonenal


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (12 mmHg)
Densité: 0.846 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007012
Numéro CAS: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 12,06771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité