cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acidhydrochloride hemihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
298382500
ACRO298382500EA 71.3 EUR InStock
ACRO298382500
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acidhydrochloride hemihydrate 99%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acidhydrochloride hemihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₆H₁₄ClNO₃
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800502
Numéro CAS: 212755-84-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité