1,2-Dibromo-1-phényléthane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (1,2-Dibromoethyl)benzene
299305000
ACRO299305000EA 171 EUR InStock
ACRO299305000
1,2-Dibromo-1-phényléthane 97%
1,2-Dibromo-1-phényléthane
Formule: C₆H₅CHBrCH₂Br
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 68…73 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000138
Numéro CAS: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=a8a0e5da50d9cc34aa33f083227810709ad05908&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité