cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1R,2S)-2-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, cis-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
299582500
ACRO299582500EA 78.6 EUR InStock
ACRO299582500
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 136315-70-3
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Point de fusion: 80…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800539
Numéro CAS: 136315-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité