Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 5-nitrosalicylíque 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid

300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 22.2 EUR InStock
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
Acide 5-nitrosalicylíque 99%
Acide 5-nitrosalicylíque


Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007338
Numéro CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 12,06730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité