Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ebselen 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

300572500
ACRO300572500EA 1030 EUR InStock
ACRO300572500
Ebselen 99%
Ebselen


Formule: C₁₃H₉NOSe
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 184 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité